Anti-E1 glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0319REA 691 EUR InStock
BOSSBS-0319R
Anti-E1 glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: E1 glycoprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité