Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0428REA 691 EUR InStock
BOSSBS-0428R
Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DISC1 (disrupted in schizophrenia 1) is a protein with multiple coiled coil motifs which is located in the nucleus, cytoplasm and mitochondria. DISC1 is a multifunctional protein that is involved in neurite outgrowth and cortical development, through its interaction with proteins of the centrosome and cytoskeletal system, and is implicated in schizophrenia. Regions of the primate brain which express DISC1, including the hippocampus, lateral septum, amygdala, cerebral cortex, cerebellum and paraventricular hypothalamus, are reported to be involved in schizophrenia in humans.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DISC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité