Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0768REA 691 EUR InStock
BOSSBS-0768R
Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a pleiotropic cytokine that functions as a chemoattractant, a modulator of T cell activation, and an inhibitor of HIV replication. The signaling process of this cytokine is mediated by CD4. The product of this gene undergoes proteolytic processing, which is found to yield two functional proteins. The cytokine function is exclusively attributed to the secreted C-terminal peptide, while the N-terminal product may play a role in cell cycle control. Caspase 3 is reported to be involved in the proteolytic processing of this protein. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2010]

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité