Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LYZ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10293REA 691 EUR InStock
BOSSBS-10293R
Anti-LYZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lysozyme catalyzes the hydrolysis of certain mucopolysaccharides of bacterial cell walls. Specifically, it catalyzes the hydrolysis of the bacterial cell wall beta glycosidic linkages between N acetylmuramic acid and N acetylglucosamine. It is found in spleen, lung, kidney, white blood cells, plasma, saliva, milk, and tears.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LYZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité