Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAPLN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11051REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11051R
Anti-HAPLN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HAPLN2 is a 340 amino acid protein encoded by the human gene HAPLN2. HAPLN2 belongs to the HAPLN family and contains one immunoglobulin (Ig)-like, V-type domain and two link domains. HAPLN2 mediates a firm binding of versican V2 to hyaluronic acid. HAPLN2 is believed to play a pivotal role in the formation of the hyaluronan-associated matrix in the central nervous system (CNS), which facilitates neuronal conduction and general structural stabilization. HAPLN2 may also be involved in the formation of extracellular matrices, contributing to perineuronal nets and facilitating the understanding of a functional role of these extracellular matrices. HAPLN2 is found in several nuclei throughout the midbrain and hindbrain in a perineuronal net pattern.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HAPLN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité