Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNGR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11374REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11374R
Anti-SYNGR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The synaptogyrin family of proteins are integral membrane proteins containing four transmembrane regions. Synaptogyrins are tyrosine-phosphorylated proteins with two neuronal (Synaptogyrin-1 and -3) and one ubiquitous (Synaptogyrin-2) isoform. Synaptophysin and synaptogyrin represent the major constituents of synaptic vesicles. Synaptogyrin-1 is associated with presynaptic vesicles in neuronal cells. Synaptogyrin-2, also known as cellugyrin, has a tyrosine phosphorylated C-terminal cytoplasmic tail and is involved in the regulation of membrane traffic in non-neuronal cells. Synaptogyrin-3 is expressed mainly in brain and placenta.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SYNGR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité