Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MICAL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11525REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11525R
Anti-MICAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MICAL1 is a 1,067 amino acid protein that localizes to both the cytoplasm and the cytoskeleton and contains one LIM zinc-binding domain and one calponin-homology domain. Expressed in kidney, thymus, spleen, lung and testis, MICAL1 interacts with the SH3 domain of Cas-L and, via this interaction, is thought to function as a cytoskeletal regulator that connects Cas-L to intermediate filaments. MICAL1 also interacts with Rab 1B, plexin-A3 and Vimentin, further regulating cytoskeletal events and possibly playing a role in axonal repulsion. Three isoforms of MICAL1 exist due to alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MICAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité