Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAS2R9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11613REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11613R
Anti-TAS2R9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAS2R9 belongs to the family of candidate taste receptors that are members of the G-protein-coupled receptor superfamily. These proteins are specifically expressed in the taste receptor cells of the tongue and palate epithelia. They are organized in the genome in clusters and are genetically linked to loci that influence bitter perception in mice and humans. In functional expression studies, they respond to bitter tastants. This gene maps to the taste receptor gene cluster on chromosome 12p13. TAS2R9 is implicated in the perception of bitter compounds in the oral cavity and the gastrointestinal tract. It signals through PLCB2 and the calcium regulated cation channel TRPM5.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TAS2R9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité