Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11924REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11924R
Anti-PTPRR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein tyrosine phosphatase (PTP) family of proteins are signaling molecules that regulate processes such as cell growth, cell differentiation, oncogenic transformation and the mitotic cycle. PCPTP1, also known as PTPRR (Receptor-type tyrosine-protein phosphatase R), ECPTP, PTPBR7 or PTPRQ, is a 657 amino acid protein that functions to sequester inactive mitogen-activated protein kinases (MAPKs) to the cytoplasm. Expressed primarily in the brain with weaker expression in other parts of the body, PCPTP1 is a receptor-like molecule that is able to dephosphorylate MAPKs, thereby rendering them inactive. Three isoforms of PCPTP1 exist and are designated alpha, beta and gamma. The alpha form is localized to the cell membrane, while the beta and gamma forms are localized to the perinuclear areas within the cytoplasm.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PTPRR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité