Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXB6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12194REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12194R
Anti-HOXB6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HoxB6 is cytoplasmically expressed throughout fetal epidermal development, but displays nuclear expression in normal adult skin. HoxB6 protein also has nuclear expression in hyperproliferative skin conditions, but appears to be localized in the cytoplasm in basal and squamous cell carcinomas. HoxB6 genes are also expressed in normal adult lung.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HOXB6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité