Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF274 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12209REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12209R
Anti-ZNF274 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. A member of the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family, ZNF274, also known as Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 19, is a 653 amino acid protein containing five C2H2-type zinc fingers, two KRAB A domains and one SCAN box domain. Predominantly localized to the nucleolus, ZNF274 exhibits transcriptional repressing activity. There are four isoforms of ZNF274 that are produced as a result of alternative splicing events. Although total ZNF274 expression seems to be ubiquitous, the two main isoforms, ZNF274a and ZNF274b, differ slightly in tissue distribution with higher expression of ZNF274a in testis and higher expression of ZNF274b in spleen, ovary, skeletal muscle and thymus.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ZNF274
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité