Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYRK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12332REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12332R
Anti-DYRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Dyrk is the homolog of the Drosophila mnb (minibrain) gene, which is required for neurogenesis (1–3). Dyrk is a dual-specificity tyrosine kinase and serine/threonine kinase, which is itself regulated by tyrosine phosphorylation (1). Several mammalian Dyrk related proteins have been identified and are thought to compose a family of dual specificity protein kinases (4). Dyrk family members, including Dyrk1A (originally Dyrk), Dyrk1B, Dryk1C, Dyrk2, Dyrk3, Dyrk4A and Dyrk4B, are thought to be involved in diverse cellular functions (4). Dyrk1A is a candidate gene that may be involved in Downs syndrome, and it has been found to be somewhat overexpressed in Downs syndrome (1,5). Two isoforms of human fetal brain Dyrk2 exist: a deduced 528-amino acid protein and a protein containing 73 additional amino acids at the amino terminus (4). Dyrk3 is strongly expressed in testis, only after the onset of spermatogenesis, and very weakly expressed in spleen and adrenal gland (1). The genes which encode Dyrk2 and Dyrk3 map to human chromosomes 12 and 1q32, respectively (4).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DYRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité