Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HES7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12353REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12353R
Anti-HES7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HES7 is a 225 amino acid transcriptional repressor protein. Localized to the nucleus, HES7 represses transcription of N box- and E box-containing promoters. HES7, along with family member HES1, is thought to cooperatively regulate somite formation in the presomitic mesoderm. HES7 may also be essential for coordinated somite segmentation by acting as a segmentation clock. HES7 contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and one Orange domain. Mutations in HES7 have been found to cause spondylocostal dysostosis, an autosomal recessive disorder characterized by deformities of the chest and spine.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HES7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité