Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12369REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12369R
Anti-DUX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DUX4 is a homeodomain protein with a similar protein sequence to Pax3 and Pax7. Defects in DUX4 may be the cause of facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). FSHD is characterized by weakness of the muscles of the face, upper-arm and shoulder girdle. Severity is highly variable. Weakness is slowly progressive and about 20% of affected individuals eventually require a wheelchair. Approximately 70-90% of individuals have inherited the disease-causing deletion from a parent, and approximately 10-30% of affected individuals have FSHD as the result of a de novo deletion. Offsprings of an affected individual have a 50% chance of inheriting the deletion.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DUX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité