Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNX9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12407REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12407R
Anti-SNX9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Sorting nexin (SNX) proteins are members of a large family of hydrophilic PX (phospholipid-binding motif) domain-containing proteins that interact with a variety of receptor types. SNXs are widely expressed, although the tissue distribution of each SNX mRNA varies. The ability of SNXs to bind specific phospholipids, as well as their tendency to form protein-protein complexes, suggests a role for these proteins in cellular membrane trafficking and protein sorting. SNXs may also function specifically in pro-degradative sorting, internalization, endosomal recycling or simply in endosomal sorting. SNXs partially associate with cellular membranes, despite their hydrophilic nature. SNX9 resides in the cytosol where it influences the processing and trafficking of insulin receptors. The enzyme aldolase binds to and inactivates SNX9. Phosphorylation of SNX9 releases aldolase and frees SNX9 to recruit and activate Dynamin II, a neuronal phosphoprotein and a GTPase enzyme which mediates late stages of endocytosis in both neural and non-neural cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SNX9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité