Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANAPC11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12484REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12484R
Anti-ANAPC11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Comprising more than ten subunits, the anaphase-promoting complex (APC) acts in a cell-cycle dependent manner to promote the separation of sister chromatids during the transition between metaphase and anaphase in mitosis. APC, or cyclosome, accomplishes this progression through the ubiquitination of mitotic cyclins and other regulatory proteins that are targeted for destruction during cell division. APC is phosphorylated, and thus activated, by protein kinases Cdk1/cyclin B and polo-like kinase (Plk). APC is under tight control by a number of regulatory factors, including CDC20, CDH1 and MAD2. Specifically, CDC20 and CDH1 directly bind to APC and activates APC’s cyclin-ubiquitination activity. In contrast, MAD2 inhibits APC by forming a ternary complex with CDC20 and APC; thus preventing APC activation. APC11 is a RING-H2 finger protein that allows for the synthesis of multiubiquitin chains in the presence of Ubiquitin carrier protein 4 (Ubc4) and ubiquitin conjugating enzyme (E2). In addition, a heterodimeric complex of either Ubc4 or UbcH10 with APC11 and APC2 catalyzes the ubiquitination of human securin and cyclin B1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ANAPC11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité