Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTL6A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12568REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12568R
Anti-ACTL6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SWI/SNF complex regulates gene expression via ATP-dependent chromatin remodeling. Brm (SNF2-a), Brg-1 (SNF2-b), Ini1 (integrase interactor 1, SNF5), BAF53 (ARPn beta), BAF57, BAF155 (SRG3), and BAF170 make up the functional core. BAF53 homologues from yeast to humans contain a conserved N-terminal motif, which contains residues at serine 2 and tyrosine 6, which play important roles in BAF53 activity. The BAF53 protein shuttles between the nucleus and cytoplasm. BAF53 also forms a complex with TIP49 and TIP48, which mediates c-Myc oncogenic activity.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ACTL6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité