Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP8B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12873REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12873R
Anti-BMP8B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bone morphogenic proteins (BMPs) are members of the TGF Beta superfamily. BMPs are involved in the induction of cartilage and bone formation. In vivo studies have shown that BMP-2 (also designated BMP-2A) and BMP-3 can independently induce cartilage formation. Smad3 association with the TGF Beta receptor complex and Smad1 translocation to the nucleus are observed after the addition of BMP-4 (also designated BMP-2B), suggesting that BMP-4 may play a role in activation of the Smad pathway. BMP-5, BMP-6 and BMP-7 all share high sequence homology with BMP-2, indicating that they each may be able to induce cartilage formation. BMP-8 (also designated OP-2) is thought to be involved in early development, as detectable expression has not been found in adult organs.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BMP8B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité