Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC29A2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13078REA 691 EUR InStock
BOSSBS-13078R
Anti-SLC29A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) regulate many physiological processes and are widely distributed in mammals, plants, yeasts, insects, nematodes and protozoans. They enable facilitated diffusion of hydrophilic nucleosides, such as adenosine and nucleoside analogs, across cell membranes. ENTs are required for uptake of antiviral and anticancer nucleoside drugs and influence a variety of physiological processes, such as neurotransmission and platelet aggregation, by regulating the amount of adenoside available to cell surface receptors. Equilibrative nucleoside transporter 2 (ENT2), also designated solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 2, belongs to the SLC29A transporter family and is a mammalian ENT isoform. ENT2 mediates the equilibrative transport of hypoxanthine in addition to nucleosides and is purine-selective.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SLC29A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité