Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-G6PC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13386REA 691 EUR InStock
BOSSBS-13386R
Anti-G6PC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glucose-6-phosphatase (G6Pase), is a multicomponent enzyme system that hydrolyzes glucose-6-phosphate in the final step of gluconeogenesis and gluconeolysis. G6Pase localizes to the endoplasmic reticulum, and while liver, kidney, and intestine are the only tissues that express the first identified isoform, G6Pase-alpha, a second form, designated G6Pase-∫, contributes to blood glucose homeostasis in a wider range of tissues. Islet-specific G-6-Pase catalytic subunit-related protein (IGRP), a homolog of the catalytic subunit of G6Pase, may play a role in the regulation of islet metabolism and in insulin secretion induced by metabolites. The exact catalytic acivity of IGRP is not defined. Identification of inhibitors of IGRP have potential therapeutic benefits for treatment of type 2 diabetes resulting from insulin secretion defects. Structurally, IGRP has been shown to be a glycoprotein held in the endoplasmic reticulum by nine transmembrane domains, which are then degraded in cells through the proteasome pathway generating MHC class I presented peptides.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Glucose 6 phosphatase 2/IGRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité