Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRB7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13642REA 691 EUR InStock
BOSSBS-13642R
Anti-GRB7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Many growth factors function by binding receptors with intrinsic tyrosine kinase activity (1,2). Signaling by such receptors involves a series of intermediates characterized by SH2 domains that bind tyrosine phosphorylated receptors by a direct interaction between the SH2 domain and the phosphotyrosine-containing receptor sequences (3,4). GRB7, a SH2 domain protein, has a single SH2 domain at its C-terminal, a central region with similarity to Ras GAP and a proline-rich N-terminus (5,6). GRB7 maps to the region on mouse chromosome 11 containing the Neu gene (6). This region of mouse chromosome 11 is syntenic to an area of human chromosome 17q that is frequently amplified in breast cancer (6,7). Moreover, GRB7 is amplified and over-expressed in breast cancer and is found in a complex with Neu gp185 (6).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GRB7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité