Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YY1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1415REA 691 EUR InStock
BOSSBS-1415R
Anti-YY1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: YY1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité