Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LOX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15492REA 691 EUR InStock
BOSSBS-15492R
Anti-LOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is an extracellular copper enzyme that initiates the crosslinking of collagens and elastin. The enzyme catalyzes oxidative deamination of the epsilon-amino group in certain lysine and hydroxylysine residues of collagens and lysine residues of elastin. In addition to crosslinking extracellular matrix proteins, the encoded protein may have a role in tumor suppression. Defects in this gene are a cause of autosomal recessive cutis laxa type I (CL type I). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité