Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2082REA 686 EUR InStock
BOSSBS-2082R
Anti-CALD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a calmodulin- and actin-binding protein that plays an essential role in the regulation of smooth muscle and nonmuscle contraction. The conserved domain of this protein possesses the binding activities to Ca(2+)-calmodulin, actin, tropomyosin, myosin, and phospholipids. This protein is a potent inhibitor of the actin-tropomyosin activated myosin MgATPase, and serves as a mediating factor for Ca(2+)-dependent inhibition of smooth muscle contraction. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.[provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CALD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité