Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACACA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2745REA 691 EUR InStock
BOSSBS-2745R
Anti-ACACA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acetyl-CoA carboxylase (ACC) is a complex multifunctional enzyme system. ACC is a biotin-containing enzyme which catalyzes the carboxylation of acetyl-CoA to malonyl-CoA, the rate-limiting step in fatty acid synthesis. There are two ACC forms, alpha and beta, encoded by two different genes. ACC-alpha is highly enriched in lipogenic tissues. The enzyme is under long term control at the transcriptional and translational levels and under short term regulation by the phosphorylation/dephosphorylation of targeted serine residues and by allosteric transformation by citrate or palmitoyl-CoA. Multiple alternatively spliced transcript variants divergent in the 5' sequence and encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

  • IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ACACA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité