Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC25A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2758REA 671 EUR InStock
BOSSBS-2758R
Anti-CDC25A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDC25A is a member of the CDC25 family of phosphatases. CDC25A is required for progression from G1 to the S phase of the cell cycle. It activates the cyclin-dependent kinase CDC2 by removing two phosphate groups. CDC25A is specifically degraded in response to DNA damage, which prevents cells with chromosomal abnormalities from progressing through cell division. CDC25A is an oncogene, although its exact role in oncogenesis has not been demonstrated. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CDC25A
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité