Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEBPB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3062REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3062R
Anti-CEBPB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this intronless gene is a bZIP transcription factor which can bind as a homodimer to certain DNA regulatory regions. It can also form heterodimers with the related proteins CEBP alpha, CEBP delta, and CEBP gamma. The encoded protein is important in the regulation of genes involved in immune and inflammatory responses and has been shown to bind to the IL1 response element in the IL6 gene, as well as to regulatory regions of several acute-phase and cytokine genes. In addition, the encoded protein can bind the promoter and upstream element and stimulate the expression of the collagen type I gene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CEBPB
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité