Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FHIT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3146REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3146R
Anti-FHIT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cleaves P(1)-P(3)-bis(5'-adenosyl) triphosphate (Ap3A) to yield AMP and ADP. Can also hydrolyze P(1)-P(4)-bis(5'-adenosyl) tetraphosphate (Ap4A), but has extremely low activity with ATP. Modulates transcriptional activation by CTNNB1 and thereby contributes to regulate the expression of genes essential for cell proliferation and survival, such as CCND1 and BIRC5. Plays a role in the induction of apoptosis via SRC and AKT1 signaling pathways. Inhibits MDM2-mediated proteasomal degradation of p53/TP53 and thereby plays a role in p53/TP53-mediated apoptosis. Induction of apoptosis depends on the ability of FHIT to bind P(1)-P(3)-bis(5'-adenosyl) triphosphate or related compounds, but does not require its catalytic activity, it may in part come from the mitochondrial form, which sensitizes the low-affinity Ca(2+) transporters, enhancing mitochondrial calcium uptake. Functions as tumor suppressor.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FHIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité