Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRB10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3157REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3157R
Anti-GRB10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GRB 10 belongs to a small family of adapter proteins that interact with receptor tyrosine kinases and signaling molecules. In particular, GRB 10 interacts with insulin receptors and insulin-like growth-factor receptors. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified: overexpression of some of them inhibits tyrosine kinase activity and results in growth suppression. This gene is imprinted in a highly isoform- and tissue-specific manner.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GRB10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité