Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMC1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3406REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3406R
Anti-SMC1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Structural Maintenance of Chromosomes (SMC) family proteins play critical roles in various nuclear events that require structural changes of chromosomes, including mitotic chromosome organization, DNA recombination and repair and global transcriptional repression. The chromosome proteins are conserved in eukaryotes and can lead to mitotic chromosome segregation defects, suggesting a critical function of SMC family proteins in mitotic chromosome dynamics. SMC1 and SMC3 form a heterodimeric complex required for metaphase progression in mitotic cells. Specifically this SMC1/SMC3 complex is responsible for sister chromatid cohesion during metaphase. A number of cellular factors interact with hSMC1/hSMC3 during cell cycle. The major population of hSMC1/hSMC3 is in a compex with hRAD21 forming the human cohesion complex. Human cohesion complex associates with chromosomes which peaks at S phase and dissociates from chromosomes during G2/M transition. In addition, a subpopulation of hSMC1/hSMC3 associates tightly with nuclear matrix and centrosomes during interphase. A subset of hSMC1/hSMC3 is localized to spindle poles, spindles and kinetochores during mitosis when cohesin is in the cytoplasm. hSMC1/hSMC3 is required for spindle aster formation in vitro and reacts with nuclear mitotic apparatus protein in vivo.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SMC1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité