Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3455REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3455R
Anti-MAP3K8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Required for lipopolysaccharide (LPS)-induced, TLR4-mediated activation of the MAPK/ERK pathway in macrophages, thus being critical for production of the proinflammatory cytokine TNF-alpha (TNF) during immune responses. Involved in the regulation of T-helper cell differentiation and IFNG expression in T-cells. Involved in mediating host resistance to bacterial infection through negative regulation of type I interferon (IFN) production. In vitro, activates MAPK/ERK pathway in response to IL1 in an IRAK1-independent manner, leading to up-regulation of IL8 and CCL4. Transduces CD40 and TNFRSF1A signals that activate ERK in B-cells and macrophages, and thus may play a role in the regulation of immunoglobulin production. May also play a role in the transduction of TNF signals that activate JNK and NF-kappa-B in some cell types. In adipocytes, activates MAPK/ERK pathway in an IKBKB-dependent manner in response to IL1B and TNF, but not insulin, leading to induction of lipolysis. Plays a role in the cell cycle. Isoform 1 shows some transforming activity, although it is much weaker than that of the activated oncogenic variant.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MAP3K8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité