Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSH gamma Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3918REA 691 EUR InStock
BOSSBS-3918R
Anti-MSH gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a polypeptide hormone precursor that undergoes extensive, tissue-specific, post-translational processing via cleavage by subtilisin-like enzymes known as prohormone convertases. There are eight potential cleavage sites within the polypeptide precursor and, depending on tissue type and the available convertases, processing may yield as many as ten biologically active peptides involved in diverse cellular functions. The encoded protein is synthesized mainly in corticotroph cells of the anterior pituitary where four cleavage sites are used; adrenocorticotrophin, essential for normal steroidogenesis and the maintenance of normal adrenal weight, and lipotropin beta are the major end products. In other tissues, including the hypothalamus, placenta, and epithelium, all cleavage sites may be used, giving rise to peptides with roles in pain and energy homeostasis, melanocyte stimulation, and immune modulation. These include several distinct melanotropins, lipotropins, and endorphins that are contained within the adrenocorticotrophin and beta-lipotropin peptides. Mutations in this gene have been associated with early onset obesity, adrenal insufficiency, and red hair pigmentation. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described. [provided by RefSeq].

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MSH gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité