Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TALDO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4041REA 691 EUR InStock
BOSSBS-4041R
Anti-TALDO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transaldolase 1 is a key enzyme of the nonoxidative pentose phosphate pathway providing ribose-5-phosphate for nucleic acid synthesis and NADPH for lipid biosynthesis. This pathway can also maintain glutathione at a reduced state and thus protect sulfhydryl groups and cellular integrity from oxygen radicals. The functional gene of transaldolase 1 is located on chromosome 11 and a pseudogene is identified on chromosome 1 but there are conflicting map locations. The second and third exon of this gene were developed by insertion of a retrotransposable element. This gene is thought to be involved in multiple sclerosis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TALDO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité