Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gibberellins Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4606REA 691 EUR InStock
BOSSBS-4606R
Anti-Gibberellins Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gibberillic acids (GA) are important plant growth hormones that promote plant cell growth and elongation. Gebberillins promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. The gibberellins are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display.Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) may be used as supplements to plant growth media such as Murashige and Skoog media. The specific actions of A3 and A4 or combinations of Gebberellins should be determined in specific plant applications.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Gibberellins
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité