Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LLGL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4771REA 671 EUR InStock
BOSSBS-4771R
Anti-LLGL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The lethal (2) giant larvae protein of Drosophila plays a role in asymmetric cell division, epithelial cell polarity, and cell migration. This human gene encodes a protein similar to lethal (2) giant larvae of Drosophila. In fly, the protein's ability to localize cell fate determinants is regulated by the atypical protein kinase C (aPKC). In human, this protein interacts with aPKC-containing complexes and is cortically localized in mitotic cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LLGL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité