Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV1 p55+p17 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4982REA 691 EUR InStock
BOSSBS-4982R
Anti-HIV1 p55+p17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HIV1 performs highly complex orchestrated tasks during the assembly, budding, maturation and infection stages of the viral replication cycle. During viral assembly, the proteins form membrane associations and self-associations that ultimately result in budding of an immature virion from the infected cell. Gag precursors also function during viral assembly to selectively bind and package two plus strands of genomic RNA. HIV1 Gag p17, the HIV1 matrix protein is produced by the digestion of its precursor Gag p55 by HIV1 protease.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HIV1 p55+p17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité