Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5246REA 708 EUR InStock
BOSSBS-5246R
Anti-CDC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc6, a protein essential for the initiation of DNA replication. This protein functions as a regulator at the early steps of DNA replication. It localizes in cell nucleus during cell cyle G1, but translocates to the cytoplasm at the start of S phase. The subcellular translocation of this protein during cell cyle is regulated through its phosphorylation by Cdks. Transcription of this protein was reported to be regulated in response to mitogenic signals through transcriptional control mechanism involving E2F proteins.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CDC6
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité