Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAMK2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5276REA 708 EUR InStock
BOSSBS-5276R
Anti-CAMK2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ca2+/CalmodulinDependent Protein Kinase II (CaM Kinase II) is a multifunctional calcium and calmodulindependent protein kinase that mediates cellular responses to a wide variety of intercellular signals. CaM Kinase II has been shown to regulate diverse cellular functions including synaptic plasticity, neurotransmitter synthesis and release, gene expression, ion channel function, carbohydrate metabolism, cytoskeletal function, and Ca2+homeostasis. Phosphorylation of Thr286 on the kinase produces an autonomously active form of CaM Kinase II. Autophosphorylation of Thr305 inhibits the activity CaM Kinase II. Phosphorylation at this site appears to reduce the association of CaM Kinase II with the PSD and reduce LTP and learning.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CAMK2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité