Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5577REA 684 EUR InStock
BOSSBS-5577R
Anti-PTPN6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHP1 is a member of the non receptor protein tyrosine phosphatase subfamily. The PTP family comprises of at least 37 proteins, characterized by a catalytic phosphatase domain of approximately 240 amino acids, and includes both transmembrane and cytosolic enzymes. PTP1B is cytosolic. The PTPs have high substrate specificity for phosphotyrosyl proteins, at the primary sequence level sharing little similarity with the protein serine phosphatases, protein threonine phosphatases, or the acid and alkaline phosphatases. SHP1 is implicated in the control of tyrosine kinase signalling pathways in cellular proliferation, with a potential role in cancer.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PTPN6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité