Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5714REA 691 EUR InStock
BOSSBS-5714R
Anti-DPH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
OVCA1 is required for the first step in the synthesis of diphthamide, a unique posttranslationally modified histidine found only in translation elongation factor-2 (EEF2; MIM 130610). This modification is conserved from archaebacteria to humans and serves as the target for ADP-ribosylation and inactivation of EEF2 by diphtheria toxin (DT) and Pseudomonas exotoxin A. OVCA1 is one of several enzymes involved in synthesis of diphthamide in EEF2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DPH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité