Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DBF4B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5748REA 691 EUR InStock
BOSSBS-5748R
Anti-DBF4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DBF4B is a regulatory subunit for CDC7, a serine-threonine kinase which links cell cycle regulation to genome duplication. The complex CDC7-DBF4B selectively phosphorylates the MCM2 subunit at 'Ser-40' and then is involved in regulating the initiation of DNA replication during cell cycle. DBF4B localizes to the nucleus and its expression is cell cycle-regulated.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DBF4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité