Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENTG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5930REA 691 EUR InStock
BOSSBS-5930R
Anti-CENTG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GTPase-activating protein (GAP) for ARF1 and ARF5, which also shows strong GTPase activity. Isoform 1 participates in the prevention of neuronal apoptosis by enhancing PI3 kinase activity. It aids the coupling of metabotropic glutamate receptor 1 (GRM1) to cytoplasmic PI3 kinase by interacting with Homer scaffolding proteins, and also seems to mediate anti-apoptotic effects of NGF by activating nuclear PI3 kinase. Isoform 2 does not stimulate PI3 kinase but may protect cells from apoptosis by stimulating Akt. It also regulates the adapter protein 1 (AP-1)-dependent trafficking of proteins in the endosomal system. It seems to be oncogenic. It is overexpressed in cancer cells, prevents apoptosis and promotes cancer cell invasion.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CENTG1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité