Anti-SSBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6111REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6111R
Anti-SSBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SSBP2 is a subunit of a single-stranded DNA (ssDNA)-binding complex involved in the maintenance of genome stability.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: SSBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité