Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EID1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6138REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6138R
Anti-EID1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EID1 ia an acetyltransferase enzyme. It acetylates histones, giving a specific tag for transcriptional activation. EID1 also acetylates non histone proteins, like NCOA3 coactivator. It Mediates cAMP gene regulation by binding specifically to phosphorylated CREB protein and as coactivator, augments the activity of phosphorylated CREB to activate transcription of cAMP responsive genes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EID1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité