Anti-Gas1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6385REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6385R
Anti-Gas1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Specific growth arrest protein involved in growth suppression. Blocks entry to S phase. Prevents cycling of normal and transformed cells.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: Gas1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité