Anti-GPR171 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6564REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6564R
Anti-GPR171 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Platelet Activating Receptor H963 is an orphan receptor that is a member of the Platelet Activating Factor Receptor subfamily. ESTs have been isolated from normal human blood (activated), liver, and testis libraries, and from a human uterine adenocarcinoma library.
WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: GPR171
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité