Anti-MCHR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6626REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6626R
Anti-MCHR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Receptor for melanin-concentrating hormone, coupled to both G proteins that inhibit adenylyl cyclase and G proteins that activate phosphoinositide hydrolysis.
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: MCHR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité