Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRCC3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6888REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6888R
Anti-BRCC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Metalloprotease that specifically cleaves 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains. Does not have activity toward 'Lys-48'-linked polyubiquitin chains. Component of the BRCA1-A complex, a complex that specifically recognizes 'Lys-63'-linked ubiquitinated histones H2A and H2AX at DNA lesions sites, leading to target the BRCA1-BARD1 heterodimer to sites of DNA damage at double-strand breaks (DSBs). In the BRCA1-A complex, it specifically removes 'Lys-63'-linked ubiquitin on histones H2A and H2AX, antagonizing the RNF8-dependent ubiquitination at double-strand breaks (DSBs). Catalytic subunit of the BRISC complex, a multiprotein complex that specifically cleaves 'Lys-63'-linked ubiquitin in various substrates. Mediates the specific 'Lys-63'-specific deubiquitination associated with the COP9 signalosome complex (CSN), via the interaction of the BRISC complex with the CSN complex.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BRCC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité