Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EP300 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6954REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6954R
Anti-EP300 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cyclic AMP-regulated gene expression frequently involves a DNA element designated the cAMP-regulated enhancer (CRE). Many transcription factors bind to this element, including the protein CREB which is activated as a result of phosphorylation by protein kinase A. It has been shown that protein kinase A-mediated CREB phosphorylation results in its binding to a nuclear protein designated CBP (for CREB-binding protein). These findings suggest that CBP has many of the properties expected of a CREB co-activator. Another high molecular weight transcriptional adapter protein, designated p300, is characterized by three cysteine- and histidine-rich regions, of which the most carboxy terminal region specifically binds the adenovirus E1A protein. p300 molecules lacking an intact E1A binding site bypass E1A repression even in the presence of high concentrations of E1A. Sequence analysis of CBP and p300 has revealed substantial homology, arguing that these proteins are members of a conserved family of co-activators.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EP300
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité