Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DMA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6968REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6968R
Anti-HLA-DMA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Human Leukocyte Antigens are highly polymorphic proteins that are involved in the presentation of antigens to the T-cell receptor. There are two classes of HLA antigens, class I (HLA-A, HLA-B and HLA-C) and class II (HLA-D). This antibody can be used for HLA typing. HLA DM plays a critical role in catalyzing the release of class II HLA-associated invariant chain-derived peptides (CLIP) from newly synthesized class II HLA molecules and freeing the peptide binding site for acquisition of antigenic peptides.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HLA-DMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité